OH30241168
Ohaus® MB90 Mositure Analyzer
Model MB90, weighing capacity 90 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Synonym(e):
Ohaus® Moisture Analyzer
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111500
NACRES:
NB.13
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30241168
Messbereich Wiegekapazität
90 g, resolution: 0.001 g
Waagschalendurchm.
Allgemeine Beschreibung
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Anwendung
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)