OH30219115
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-G
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115609
Empfohlene Produkte
Materialien
epoxy shaft
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30219115
Messbereich Leitfähigkeit
0.00-199.9 mS/cm
Temperaturmessbereich
0-100 °C
Akkuleistung
4 AAA, 250 hr life
Allgemeine Beschreibung
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Anwendung
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Leistungsmerkmale und Vorteile
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)