Wichtige Dokumente
N9414
Anti-NUCB2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Calnuc, Anti-NEFA, Anti-Nef, Anti-Nesfatin, Anti-Nucleobindin 2, Anti-p54
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~54 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using Rat2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Rat2 cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using mouse testis extracts (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Nucb2(59295)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)