Merck
N4764
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside
≥98% (TLC), powder
About This Item
Lineare Formel:
(β-D-Glc-[1→4]-β-D-Glc-1→OC6H4NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside,
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccccc3N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChIKey
CYCLRDYAFVRUDE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)