N1660
Anti-Nicastrin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ATAG1874
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 110 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using minimum working antibody dilution using a whole cell extract of the HEK293 cell line stably transfected with human nicastrin.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCSTN(23385)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.