N0663
NS1643
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1NC(=O)Nc2cc(ccc2O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6N2O3/c16-14(17,18)7-1-3-11(24)9(5-7)22-13(26)23-10-6-8(15(19,20)21)2-4-12(10)25/h1-6,24-25H,(H2,22,23,26)
InChIKey
NJFVQMRYJZHGME-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves