MTCC2625B
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 25 mL, conical bottom, sterile, pack of 200 ea (8 x bags 25ea)
Synonym(e):
conical tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 200 ea (8 x bags 25ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2625-B
Parameter
12,000 × g speed (max)
Kapazität
25 mL
Durchm. × L
27 mm × 78 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)