MTCB6501W
MTC™ Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 5 mL, L × W 35 mm × 55 mm
Synonym(e):
weighing dish
Empfohlene Produkte
Materialien
diamond white
polystyrene
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio B6501W
L × B
35 mm × 55 mm
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weigh Boat, white, 5ml, 35 x 55mm, diamond shaped , 500/pk
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)