Merck
Z239119
Sigma-Aldrich
Weiße Einweg-Pour-Boats aus Polystyrol
W × L × H 40 mm × 31 mm × 8 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
Materialien
oblong
polystyrene
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
B × L × H
40 mm × 31 mm × 8 mm
Schale L × B
31 mm × 40 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wägeschale optimal geformt zum Ausschütten und -gießen. Glatte Wände, flacher Boden, benutzbar bis 93 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)