MSST0011
SILu™Prot ALB Albumin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonym(e):
Albumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
His tagged
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Konzentration
≥10 μg/mg (Bradford)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Eignung
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ALB(213)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)