Merck
MIRAP01424
Sigma-Aldrich
MystiCq® microRNA qPCR-Assay-Primer
mmu-miR-717
About This Item
UNSPSC-Code:
41106308
NACRES:
NA.55
Form
liquid
Konzentration
10 mg/mL
Ausgereifte Sequenz
CUCAGACAGAGAUACCUUCUCU
mp (Schmelzpunkt)
~76.5 °C
Sanger-Hinterlegungsnummer ausgereifte/nicht ausgereifte Sequenzen
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... MIR717(751531)
Allgemeine Beschreibung
Der MystiCq® microRNA qPCR-Assay-Primer ist ein integraler Bestandteil des MystiCq microRNA qPCR-Assay-Systems. Er wurde so entwickelt, dass der MystiCq Universal-PCR‑Primer und der MystiCq® microRNA SYBR® Green qPCR ReadyMix auf bestimmte microRNA auf cDNA-Matrizen abzielen, die durch das MystiCq microRNA cDNA Synthese-Mix-Kit erzeugt wurden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Es wurden firmeneigene Assay-Primer entwickelt, die die Spezifität gegenüber reifen microRNA im Vergleich zu Vorläufer-microRNA zulassen.
  • Umfassende Entwicklung und ausgiebige Tests des Oligo-dT-Adapter-Primers für die Einbindung von komplementärer Universal-PCR-Primer-Sequenz.
  • Keine Eigen-Komplementarität oder Primer-Dimer-Artefakte mit dem Universal PCR-Primer.
  • Optimierte, mit dem Universal PCR-Primer übereinstimmende Primer-Tm.
  • Universelle Zyklierungsbedingungen gewährleisten eine stabile Amplifikation für alle Assays bei Profilerstellungsexperimenten.
  • Optimierte Tm des PCR-Produkts (75–78 °C)
Rechtliche Hinweise
MystiCq is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
Verfahren für Aufreinigung, reverse Transkription und quantitative PCR für MicroRNA mit MystiCq-Reagenzien