MAK224
Fatty Acid Methylation Kit
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
sample preservation
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Prinzip
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes, Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)