Wichtige Dokumente
M5391
(±)-Metoprolol
≥98% (titration), powder
Synonym(e):
(±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)-phenoxy]-2-propanol -(+)-tartrat (Salz), Lopressor
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Ersteller
Novartis
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
InChIKey
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to modulate the immunological parameters in various studies
- to study its effects onCa2+-calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) activity in human and experimental heart failure (HF)
- to examine the contribution of the adrenergic receptors to the production of norepinephrine (NE)-mediated O2-
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigenUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..