Wichtige Dokumente
L1011
2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)-amino]ethyl]-benzamid
>98% (TLC), powder
Synonym(e):
Labetalol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble
ethanol: soluble
Ersteller
Schering Plough
SMILES String
Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(N)=O
InChI
1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
InChIKey
WQVZLXWQESQGIF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?