Wichtige Dokumente
I7408
Anti-phospho-Integrin β3 (pTyr773) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 130 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using K562 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr773)
Angaben zum Gen
human ... ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
rat ... Itgb3(29302)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)