Wichtige Dokumente
I6875
5-Jodocytosin
Synonym(e):
4-Amino-2-hydroxy-5-iod-pyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
formic acid: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]N1C=C(I)C(N)=NC1=O
InChI
1S/C4H4IN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChIKey
UFVWJVAMULFOMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?