Merck
H9759
Sigma-Aldrich
Derivatized Silica Gel
40-63 μm mean particle size, average diameter 60 Å
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115700
Form
powder
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
~22% carbon loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Mittlere Partikelgröße
40-63 μm
Porengröße
60 Å average diameter
Angaben zur Herstellung
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Kieselgel for column chromatography, 60
Supelco
89943
Kieselgel