H9037
Monoklonaler ANTI-HA-Antikörper
~1 mg/mL, clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-HA, Anti-Influenza-Hämagglutinin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
TRITC conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HA-7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Lagerbedingungen
protect from light
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
direct immunofluorescence: 10-15 mg/mL using mammalian cells expressing HA-tagged fusion proteins
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable