Wichtige Dokumente
H6886
S-Hexylglutathion
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
S-Hexyl-L-glutathion reduziert
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
S-Hexylglutathion,
Assay
>98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
mp (Schmelzpunkt)
200-202 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C16H29N3O6S/c1-2-3-4-5-8-26-10-12(15(23)18-9-14(21)22)19-13(20)7-6-11(17)16(24)25/h11-12H,2-10,17H2,1H3,(H,18,23)(H,19,20)(H,21,22)(H,24,25)/t11-,12-/m0/s1
InChIKey
HXJDWCWJDCOHDG-RYUDHWBXSA-N
Verwandte Kategorien
Amino Acid Sequence
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?