GE29400462
HiTrap® Capto™ Q ImpRes
Cytiva 29400462, pack of 1 × 1 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.13
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 29400462
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)