GE28-4082-53
HiTrap® MabSelect™
Cytiva 28-4082-53, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
recombinant protein A (E. coli)
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4082-53
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parameter
42 psi
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
highly cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-12
Arbeitsbereich
3-10
Kapazität
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- HiTrap®-Säulen sind mit MabSelect vorverpackt, einem BioProcess-Medium für das Erfassen von Mabs in großen Probenvolumen. • Die Spezifität der Bindung an die Fc-Region von IgG ist der Spezifität des nativen Proteins A ähnlich, was eine Aufreinigung in einem einzigen Schritt ermöglicht.
- Die orientierte Kupplung des rekombinanten Proteins A an die Matrix über ein konstruiertes C-Terminal-Cystein erhöht die IgG-Bindungsfähigkeit.
- Weniger regulatorische Bedenken wegen des völligen Fehlens von Säugerkulturen in der Ligandenproduktion und -aufreinigung.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
Protein A is derived from a strain of Staphylococcus aureus and contains five regions that bind to the Fc region of IgG. As an affinity ligand, protein A is coupled to Sepharose so that these regions are free to bind IgG.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-4082-53 | 4061837623066 |