GE17-5168-01
Mono S® 5/50 GL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2SO3-
Materialien
PEEK column
Beschreibung
Ion Exchanger Type (Methyl sulfonate strong cation)
Verpackung
pkg of 1 mL
Parameter
580 psi
Bettgröße
5 mm × 50 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
5.7 mm
Matrix
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
polymeric
Aktive Matrixgruppe
methyl sulfonate phase
Durchschnittliche Teilgröße
10 μm
cleaning
1-14
working range
2-12
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Die Tricorn-Säulen ermöglichen Trennungen mit hoher Auflösung und einer höheren Ladekapazität, aber etwas geringerer Auflösung als Mini-Beads-Säulen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Monodisperse, poröse 10-μm-Beads bieten eine hohe Auflösung, dynamische Kapazität, Reproduzierbarkeit und Haltbarkeit.
- Die maximale Auflösung resultiert aus der Effizienz kleiner, vollkommen runder, monodispergierter, optimal in Säulen verpackter Partikel in Verbindung mit den ausgezeichneten Selektivitäten der Q-Ionenaustauscher.
- Mit ÄKTAdesign, FPLC™-System und anderen Hochleistungs-LC-Systemen kompatibel.
- MonoBeads sind auch als Mono P® für die Chromatofokussierung erhältlich.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Artikel
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
Protokolle
This page covers using Monobeads for purification of proteins, peptides, or oligonucleotides.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from GE Healthcare.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.