GE17-1181-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1181-01, pack of 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
matrix surface
Leistungsmerkmale
autoclavable 20 min at 121°C
Verpackung
pack of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1181-01
Parameter
flow rate
580 psi
Bettgröße
6.4 mm × 30 mm
Bettvolumen
1 mL
Matrix
polystyrene/divinylbenzene
Durchschnittliche Teilgröße
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
1-12
Kapazität
~10 mg binding capacity
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- using ÄKTATM design and other high-performance liquid chromatography systems.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)