Merck
GE11-0034-95
HiTrap® MabSelect SuRe
Cytiva 11-0034-95, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
vorgepackte Säulen, MabSelecT-Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 11-0034-95
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parameter
flow rate
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
highly cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-13.7
working range
3-12
Kapazität
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
HiTrap® MabSelect SuRe
HiTrap® MabSelect SuRe-Säulen sind vorgepackt mit MabSelect SuRe, einem BioProcess-Medium zur Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern aus großen Probevolumen. Der innovative alkali-tolerante rekombinante Protein-A-Ligand ermöglicht Cleaning-in-Place (CIP).
HiTrap® MabSelect-Säulen sind vorgepackt mit MabSelect, einem BioProcess-Medium zur Erfassung von mAbs aus großen Probevolumen.
Determined at 10% breakthrough by frontal analysis at a mobile phase velocity of 500 cm/h in a column with a bed height of 20 cm.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hält strengen CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0,1–0,5 M NaOH stand.
  • Das innovative Ligandendesign führt zu einer verbesserten Proteaseresistenz und verringert dadurch Ligandenleckagen.
  • Die orientierte Kupplung von rekombinantem Protein A mit der Matrix über ein modifiziertes C-terminales Cystein verbessert die IgG-Bindungsfähigkeit.
  • Geringere regulatorische Sorgen aufgrund des vollständigen Fehlens von Säugetierkulturen bei Produktion und Aufreinigung des Liganden.
  • Vorgepackte HiTrap®-Säulen für die Verfahrensentwicklung, das Screening von Aufreinigungsbedingungen und die Aufreinigung von mAbs in kleinem Maßstab.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
1) Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
Free MabSelect SuRe-Ligand
„Beschränkte Lizenz für MabSelect SuRe-Ligand“ und „Beschränkte Lizenz für Cys-rProtein-A-Ligand“ unterliegen dem Schutz durch die folgenden Patente und gleichwertigen Patente und Patentanmeldungen in anderen Ländern: US 6,399,750 und EP 1123389. Mit dem käuflichen Erwerb dieses Produkts von einem Cytiva-Unternehmen und seinen lizenzierten Vertriebspartnern ist eine kostenlose, nicht übertragbare, beschränkte Lizenz zu seiner ausschließlichen Nutzung für interne analytische Zwecke verbunden. Für jede andere Nutzung ist eine separate Lizenz eines Cytiva-Unternehmens erforderlich.
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
SuRe is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protokolle
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using MabSelect Sure from GE Healthcare.