Merck
GE17-5438-01
MabSelect SuRe
Cytiva 17-5438-01, pack of 25 mL
Synonym(e):
MabSelect-Harz
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
Verpackung
pack of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5438-01
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
Matrix
highly cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-13.7
Arbeitsbereich
3-12
Kapazität
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ermittelt bei 10 % Durchbruch durch frontale Analyse bei einer Geschwindigkeit der mobilen Phase von 500 cm/h in einer Säule mit einer Betthöhe von 20 cm.
MabSelect SuRe ist ein Protein-A-Affinitätsmedium für das Erfassen von MAbs im Prozessmaßstab. MabSelect SuRe hat einen alkalitoleranten rProtein-A-Liganden, der die Verwendung gründlicher und kosteneffektiver CIP- und Desinfektionsverfahren auf der Basis von 0,1 bis 0,5 M NaOH gestattet. Darüber hinaus ist der Ligand gegenüber Proteasen stabil, was eine geringere Ligandenleckage zur Folge hat.
MabSelect SuRe ist Teil der MabSelect-Familie von Affinitätschromatographiemedien für die Erfassung von monoklonalen Antikörpern (MAbs) im Prozessmaßstab. MabSelect SuRe weist ähnliche Merkmale und Vorteile wie MabSelect auf. Dazu gehören beispielsweise eine steife Hochfluss-Agarose-Matrix, die ausgezeichnete Druck-/Fließeigenschaften gewährleistet, eine schwache, nicht spezifische Bindung, die zu einem geringen Verunreinigungsgrad im Eluatpool führt, und eine orientierte Ligandenkupplung für eine optimale Bindungskapazität. Darüber hinaus umfasst MabSelect SuRe einen alkalitoleranten rProtein-A-Liganden. Dieser Ligand bietet unter alkalischen Bedingungen, wie sie bei Cleaning-in-Place (CIP)- und Desinfektionsprotokollen gegeben sind, eine größere Stabilität als konventionelle Protein-A-basierte Medien. Die verstärkte alkalische Stabilität von MabSelect SuRe verbessert die Prozessökonomie und Produktqualität; die Reinigung kann mit kosteneffektiven Reagenzien wie Natriumhydroxid durchgeführt werden, d. h. es werden keine teuren und gefährlichen Reinigungsmittel wie Gua-HCl benötigt.
Das neuartige Ligandenkonstrukt von MabSelect SuRe verbessert nachweislich die Stabilität gegenüber Proteasen. Daher tritt während der Elution nur eine geringe Menge des MabSelect SuRe-Liganden aus.
MabSelect SuRe erzeugt nachweislich generische Elutionsbedingungen für verschiedene monoklonale Antikörper, was beim Konzipieren von generischen Aufreinigungsplattformprozessen von Vorteil ist. Diese Eigenschaft steht auch in einem Bezug zur Konstruktion des MabSelect SuRe-Liganden.
MabSelect SuRe ist in einer Reihe verschiedener Großpackungsgrößen und praktischer vorverpackter Formate erhältlich, die ein einfaches Aufskalieren und eine mühelose Prozessentwicklung ermöglichen. Als Mitglied des BioProcess-Medienbereichs erfüllt MabSelect SuRe die industrielle Nachfrage mit großer Versorgungssicherheit und einem umfassenden technischen und regulatorischen Support.
Manchmal ist ein pH-Wert unter 3 erforderlich, um stark gebundene IgG-Spezies zu eluieren. Proteinliganden können jedoch bei sehr niedrigem pH hydrolysieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Neuartiger, alkalitoleranter rProtein-A-Ligand ist gegen gründliche CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0,1 bis 0,5 M NaOH beständig.
  • Reduziert das Risiko einer Produktkontamination und Verschleppung
  • Verbessert die Produktqualität und bewirkt generelle Kostensenkungen
  • Neuartiges Ligandendesign bietet verbesserte Proteasenbeständigkeit, die zu einer geringeren Ligandenleckage führt
  • Generisches Elutionsprofil für verschiedene monoklonale Antikörper ermöglicht einen Plattformansatz für die Aufreinigung
  • Verwendung bei der kommerziellen Herstellung von monoklonalen Antikörpern
  • Hochfluss-Agarose-Matrix ermöglicht die Verarbeitung großer Zufuhrmengen
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Free MabSelect SuRe-Ligand
„Beschränkte Lizenz für MabSelect SuRe-Ligand“ und „Beschränkte Lizenz für Cys-rProtein-A-Ligand“ unterliegen dem Schutz durch die folgenden Patente und gleichwertigen Patente und Patentanmeldungen in anderen Ländern: US 6,399,750 und EP 1123389. Mit dem käuflichen Erwerb dieses Produkts von einem Cytiva-Unternehmen und seinen lizenzierten Vertriebspartnern ist eine kostenlose, nicht übertragbare, beschränkte Lizenz zu seiner ausschließlichen Nutzung für interne analytische Zwecke verbunden. Für jede andere Nutzung ist eine separate Lizenz eines Cytiva-Unternehmens erforderlich.
MabSelect is a trademark of Cytiva
SuRe is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Description of viral clearance using Capto adhere from GE Healthcare.
Capto adhere from GE Healthcare is a multimodal strong anion exchanger for BioProcess applications.
This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using GE Healthcare products.
This page describes the optimization of loading conditions on Capto adhere from GE Healthcare using full factorial design of experiments (DoE).
Alle anzeigen