Merck
GE10600019
Amersham Protran® Membranen für Western-Blotting, Nitrozellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600019
Walze B × L
150 mm × 4 m
Porengröße
0.2 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Amersham Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind robuste Protein-Blotting-Membranen, die aus verstärkter Nitrocellulose bestehen und mehrmals wiederverwendet werden können.
Anwendung
Amersham Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität.
  • Vielseitiges, robustes und ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Optimal für Anwendungen, bei denen Stripping und Reprobing erforderlich ist.
  • Geeignet für Proteine mit einem breiten Spektrum an Molekulargewichten.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE106000194061834082316