Merck
GE10600001
Amersham Protran® Western-Blotting-Membranen, Nitrozellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Western-Blot-Membran, 0.2 NC Nitrozellulosemembran
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600001
Walze B × L
300 mm × 4 m
Porengröße
0.2 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Amersham Protran® Membranen aus Nitrocellulose für Western Blot mit einer Porengröße von 0,2 μm haben einen niedrigen Hintergrund und bieten ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis für Blot-Protokolle.
Anwendung
Amersham Protran® Membranen aus Nitrocellulose für Western Blot ist für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Signal-Rausch-Verhältnisse, ohne dass intensive Waschschritte nötig sind
  • Mit einer Reihe von Western Blot-Markierungs- und Nachweisverfahren kompatibel
  • Die hohe Bindungskapazität der kleinen Proteine (< Mr 20.000) verhindert ein Durchblotten
  • Für die Verwendung in Chemolumineszenz- und Fluoreszenz-Nachweismethoden entwickelt.
  • Lange Haltbarkeit der auf der Transfermembran gebundenen Proteine
  • Vorgeschnittene Größen für Western-Blot-Transferanwendungen
  • Bietet eine ausgezeichnete Sensitivität, Auflösung und einen geringen Hintergrund, vor allem für die Western-Blot-Nachweisreagenzien Amersham ECL, Amersham ECL Prime oder Amersham ECL Select.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials