Merck
GBL654008
Grace Bio-Labs SecureSeal Bildgebungs-Spacer
8 wells, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
Synonym(e):
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.22
Materialien
adhesive/adhesive
colorless
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 654008
Durchm. × Dicke
9 mm × 0.12 mm
Außenmaß L × B
25 mm × 25 mm
Wells
8
Allgemeine Beschreibung
Bildgebungs-Spacer sind ultradünne, anhaftende Spacer, die abgezogen und auf Deckgläsern oder Mikroskop-Objektträgern angebracht werden können, um Proben ohne Kompression an Ort und Stelle zu halten. Mit Schichten aus mehreren Spacern können ganz nach Bedarf Kammern jeder Tiefe hergestellt werden-
Anwendung
Bildgebung
Mikroskopie
Kinetische Analyse einzelner Moleküle bei hoher Temperatur
Mikroskopie mit Anti-Stokes-Raman-Streuung
Rechtliche Hinweise
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhixing Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(22), 8027-8033 (2014-05-23)
Vibrational imaging such as Raman microscopy is a powerful technique for visualizing a variety of molecules in live cells and tissues with chemical contrast. Going beyond the conventional label-free modality, recent advance of coupling alkyne vibrational tags with stimulated Raman
Karl-Frédéric Vieux et al.
Scientific reports, 8(1), 6812-6812 (2018-05-03)
In many cell types, the length of the poly(A) tail of an mRNA is closely linked to its fate - a long tail is associated with active translation, a short tail with silencing and degradation. During mammalian oocyte development, two
Stephany El-Hayek et al.
Biology of reproduction, 93(2), 47-47 (2015-06-13)
Germ cells develop in intimate contact and communication with somatic cells of the gonad. In female mammals, oocyte development depends crucially on gap junctions that couple it to the surrounding somatic granulosa cells of the follicle, yet the mechanisms that