Merck
GBL654004
Grace Bio-Labs SecureSeal Bildgebungs-Spacer
1 well, diam. × thickness 13 mm × 0.12 mm
Synonym(e):
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.22
Materialien
adhesive/adhesive
colorless
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 654004
Durchm. × Dicke
13 mm × 0.12 mm
Außenmaß L × B
25 mm × 25 mm
Wells
1
Allgemeine Beschreibung
Bildgebungs-Spacer sind ultradünne, anhaftende Spacer, die abgezogen und auf Deckgläsern oder Mikroskop-Objektträgern angebracht werden können, um Proben ohne Kompression an Ort und Stelle zu halten. Mit Schichten aus mehreren Spacern können ganz nach Bedarf Kammern jeder Tiefe hergestellt werden-
Anwendung
Bildgebung
Mikroskopie
Kinetische Analyse einzelner Moleküle bei hoher Temperatur
Mikroskopie mit Anti-Stokes-Raman-Streuung
Rechtliche Hinweise
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Megan Davis-Fields et al.
Biophysical journal, 117(8), 1496-1507 (2019-10-07)
Biofilm infections can consist of bacterial aggregates that are an order of magnitude larger than neutrophils, phagocytic immune cells that densely surround aggregates but do not enter them. Because a neutrophil is too small to engulf the entire aggregate, it