Wichtige Dokumente
G2549
Glasgow Minimum Essential Medium
With sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
GMEM, Glasgow′s MEM
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
Komponenten
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)