G1670
Anti-Glutamate Receptor 4, Metabotropic antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-mGluR4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3 μg/mL using human neurons, cortex
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRM4(2914)
mouse ... Grm4(268934)
rat ... Grm4(24417)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)