EPM1353-0010
Eppendorf® New Brunswick™ Excella® E25/E25R Incubator Shaker
E25, non refrigerated, orbit diameter 2.5 cm (1 in.), AC/DC input 120 V, 60 Hz, US 3-pin plug, with universal platform
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
E25
non refrigerated
orbit diameter 2.5 cm (1 in.)
with universal platform
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1353-0010 (US)
Parameter
temp. range (ambient +7 to 60°C)
50-400 rpm (speed range)
±0.5 °C (temperature uniformity at 37°C)
B × T × H
127 cm × 77 cm × 105.9 cm
Plattformgröße
76 cm × 46 cm
Gewicht
171 kg
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)