Merck
EP5384000012
Eppendorf® ThermoMixer® F1.5
with thermal block for 24 reaction vessels 1.5 mL, AC/DC input 220 - 240 V, 50/60 Hz (EU)
Synonym(e):
dry bath, heat block
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NC.21
Aufnahme AC/DC
, EuroPlug
220-240 V, EuroPlug
Leistungsmerkmale
CE compliant
USB Interface
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5384000012
temp measuring range
accuracy: ±0.5 °C (at 20-45 °C)
Parameter
24-100 °C temp. range
300–1,500 rpm speed (mixing)
B × T × H
20.6 cm × 30.4 cm × 17.0 cm
Kapazität
, holds 1 block
Rührerdurchm.
3 mm
Gewicht
6.3 kg
Allgemeine Beschreibung
Führen Sie routinemäßig Probenvorbereitungsmaßnahmen durch? Wenn Sie regelmäßig mit 0,5-/1,5-/2,0-mL-Gefäßen oder -Platten (MTP und DWP) arbeiten, dann bietet Ihnen die maßgeschneiderte F-Familie unserer Eppendorf-ThermoMixer mit festem Block die perfekte Lösung für Ihre spezielle Anwendung. Machen Sie sich Ihre Routinearbeit einfacher.
2DMix–Control
Mit der 2DMix–Control-Technologie werden Flüssigkeiten mit kontrollierten, kreisförmigen Bewegungen durchmischt. Der ThermoMixer F bietet ausreichend Leistung auch für anspruchsvollste Mischvorgänge. Unabhängig von Gefäßformat oder Probeneigenschaften werden die meisten Proben in weniger als einer Minute effektiv durchmischt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erwärmung und Mischen in 0,5-/1,5-/2,0-mL-Reaktionsgefäßen (F0.5/F1.5/F2.0) oder -Platten (FP)
  • Bis zu 1.500 rpm (F1.5/F2.0) bzw. 2.000 rpm (F0.5/FP) für eine effektive Probenmischung
  • Die hervorragende 2DMix-Control-Technologie sorgt für eine herausragende Mischleistung
  • Anti-Spill-Technologie verhindert Deckelbenetzung und Kreuzkontamination
  • Kompatibel mit dem Eppendorf ThermoTop (condens.protect) für kondensationsfreies Sample Handling
  • Vorprogrammierte Temperaturtasten (37 °C, 42 °C, 56 °C und 95 °C) für eine einfache und intuitive Bedienung
  • Sehr hohe Aufheizgeschwindigkeit von bis zu 18 °C/Min. zur Verkürzung Ihrer Wartezeit
  • Das Eppendorf PhysioCare Concept bietet mit seinem ergonomischen Design eine ergonomische Bedienung
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Thermomixer is a registered trademark of Eppendorf AG