Merck
EPM1282-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
universal, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
non-Interchangeable
universal
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1282-9904 (Global)
Größe
76 cm × 46 cm
Allgemeine Beschreibung
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)