EP5910757000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 750 mL conical tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 750 mL flat bottom bottles
for 750 mL conical tubes
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910757000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)