EPM1194-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 50 mL Erlenmeyer flasks, non-Interchangeable, phenolic resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
64 x 50 mL Erlenmeyer flasks
for 50 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
phenolic resin
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1194-9903 (Global)
L × B
45.7 cm × 45.7 cm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)