EPK0641-1900
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 53 mm/ 2 in boxes, (4 x 4) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® K0641-1900 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
560 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)