EPK0641-1880
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (2 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
(2 x 3) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (2 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® K0641-1880 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
562 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)