EP5920712004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920712004 (Global)
Parameter
3,076 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
121 mm
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with plate/tube bucket
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)