Merck
EP5895151000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-6x50
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
for FA-6x50
Hersteller/Markenname
5895151000
Eppendorf® 5895151000
Eppendorf®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5910 R
for use with 5920 R
Allgemeine Beschreibung
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)