EP5825711009
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, capacity, 1 x 96 well PCR plate, pack of 2
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 96 well PCR plate
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825711009
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MTP/Flex bucket
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)