Merck
Z742568
PlateFuge Mikroplattenmikrozentrifuge mit Rotor und Plattenträger
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonym(e):
microplate centrifuge, multiplate centrifuge
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.78
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C2000-E
Parameter
2550 rpm
600 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
B × T × H
9.2 in. (23 cm) × 10.2 in. (26 cm) × 7.75 in. (19.7 cm)
Gewicht
9 lb (4 kg)
Allgemeine Beschreibung
Die C2000 PlateFuge von Benchmark Scientific ist die erste Zentrifuge in „Mini“-Größe mit einem ausschwenkbaren Rotor für Mikroplatten. Das Zentrifugieren von Platten vor einer PCR stellt sicher, dass alle Reaktanten am Boden der Wells sind, für die richtigen Konzentrationen und verbesserte Ausbeuten. Trotz ihrer bemerkenswert kleinen Grundfläche (22,8 cm x 25,4 cm) umfasst die PlateFuge einen einzigartig gestalteten, ausschwenkbaren Rotor, der 2 Mikroplatten halten kann. Die leicht zugängliche Rotorkammer des C2000 umfasst zwei Plattenträger in einem 75-Grad-Winkel. Dies ermöglicht, dass die Platten ohne Dichtungsband oder Deckel sicher eingebracht werden können. Nach dem Schließen des Deckels der Zentrifuge beschleunigt der Rotor und die Zentrifugalkraft „schwingt“ die Platten in eine horizontale Position. Tröpfchen an den Wänden der Platte sammeln sich rasch in den Böden der Wells. Mit einer g-Kraft von mehr als 400 x g können die meisten Proben in weniger als 20 Sekunden herunterzentrifugiert werden. Um einen Durchlauf zu beenden, öffnen Sie einfach den Deckel. Die automatische, elektrische Bremse bringt den Rotor innerhalb von etwa 7 Sekunden zu einem schnellen, sanften Stopp. Anschließend können die Platten einfach von dem Rotor entfernt werden.
Rechtliche Hinweise
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)