EP5810748003
Eppendorf® Adapter
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500, set of 2 pieces
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810748003
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 250 mL reactangular bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)