EP5810746000
Eppendorf® Adapter
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810746000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular buckets
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)