Merck
EP5804757009
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 18-30 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 18-30 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804757009
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804757009-2EA4022536223520