EP5427735003
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x 9-15 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427735003
Methode(n)
centrifugation: suitable
Bohrungsgröße
(small)
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427735003-2EA | 4022536220253 |