EP022654144
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11 Kit Rotor
aerosol-tight, 5430/5430R, aluminum
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654144
Kompatibilität
5430/5430R
FA-45-24-11
Allgemeine Beschreibung
Rotor lid for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight, aluminum, for Centrifuge 5430/5430R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)