EP022654101
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11-HS Rotor
aerosol-tight, FA-45-24-11-HS, 5430/5430R, aluminum, PTFE-coated
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
aluminum
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654101
Kompatibilität
5430/5430R
FA-45-24-11-HS
Allgemeine Beschreibung
Rotor lid for FA-45-24-11-HS, aerosol-tight, aluminum, PTFE coated, for Centrifuge 5430/5430R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)