Merck
EP022638653
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
round, capacity 400 mL, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
Materialien
polypropylene bottle
round
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638653 (US)
Parameter
3250 × g max. RCF
Kapazität
400 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)