Merck
EP022638033
Caps for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 250 mL rectangular buckets
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
for 250 mL rectangular buckets
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638033 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)